Läs mer
Disuccinimidylglutarat, 97 %
Produktkod. 15414538
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414538 500 mg 500mg
15404538 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58208.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8063.10 SEK
    6553.65 SEK / 500mg
    Save 1509.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 79642-50-5 | C13H14N2O8 | 326,26 g/mol
Disuccinimidylglutarat används som ett membranlösligt, aminreaktivt N-hydroxisuccinamidester-baserat homobifunktionellt tvärbindningsreagens. Det är ett homobifunktionellt tvärbindningsreagens, t.ex. isolering av insulinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Disuccinimidylglutarat används som ett membranlösligt, aminreaktivt N-hydroxisuccinamidester-baserat homobifunktionellt tvärbindningsreagens. Det är ett homobifunktionellt tvärbindningsreagens, t.ex. isolering av insulinreceptorn.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Delvis löslig i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79642-50-5
Molekylformel C13H14N2O8
Molekylvikt (g/mol) 326.26
MDL-nummer MFCD00153597
InChI-nyckel LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn
PubChem CID 4432628
IUPAC-namn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)pentandioat
LEDER O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disuccinimidyl glutarate
Kvantitet 500 mg
Beilstein 8575145
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Delvis löslig i vatten.
Formel vikt 326.26
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Disuccinimidyl glutarate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanedioic acid, 1,5-bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.