Läs mer
Disuccinimidylglutarat, TRC
Produktkod. 30386986
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30386986 500 mg
1 options
Produktkod. 30386986 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493560500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disuccinimidyl Glutarate
CAS 79642-50-5
Molekylformel C13 H14 N2 O8
Kvantitet 500 mg
Synonym DSG Crosslinker, 1,1'-[(1,5-Dioxo-1,5-pentanediyl)bis(oxy)]bis-2,5-pyrrolidinedione, 1,5-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) Ester Pentanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
LEDER O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC-namn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pentanedioat
Molekylvikt (g/mol) 326.259
Formel vikt 326.075