Läs mer
Disuccinimidyl suberate, 97%
Produktkod. p-7034116
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498217 500 mg 500mg
15488217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51771.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 68528-80-3 | C16H20N2O8 | 368.342 g/mol
Disuccinimidylsuberat är ett homobifunktionellt aminreaktivt tvärbindare. Det är vanligtvis kopplat till molekyler som innehåller primära aminer via amidbindningar buffrade vid pH 7,5 (6,5-8,5). Den har en 8-atoms distansarm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Disuccinimidylsuberat är ett homobifunktionellt aminreaktivt tvärbindare. Det är vanligtvis kopplat till molekyler som innehåller primära aminer via amidbindningar buffrade vid pH 7,5 (6,5-8,5). Den har en 8-atoms distansarm.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i kloroform: 50 mg/ml.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68528-80-3
Molekylformel C16H20N2O8
Molekylvikt (g/mol) 368.342
MDL-nummer MFCD00049059
InChI-nyckel ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym disuccinimidyl suberate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl octanedioate, suberic acid bis n-hydroxysuccinimide ester, di n-succinimidyl suberate, bicl100, 2,5-pyrrolidinedione, 1,1'-1,8-dioxo-1,8-octanediyl bis oxy bis, nhs-sa, disuccinimidylsuberate, dsis, n-hydroxysuccinimide suberic acid ester
PubChem CID 100658
IUPAC-namn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oktandioat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disuccinimidyl suberate
Smältpunkt 166°C to 170°C
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in chloroform: 50mg/mL.
Formel vikt 368.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.