missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Disufenton sodium, MedChemExpress

Produktkod. 16491747
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491747 50 mg
16486126 100 mg
16425588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13244

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Disufenton sodium (NXY-059) is the disulfonyl derivative of the neuroprotective spin trap phenylbutynitrone(PBN), both NXY-059, its parent PBN and their hydrolysis/oxidation product MNT are very powerful scavengers of free radicals.

Disufenton sodium (NXY-059) is the disulfonyl derivative of the neuroprotective spin trap phenylbutynitrone(PBN), both NXY-059, its parent PBN and their hydrolysis/oxidation product MNT are very powerful scavengers of free radicals.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Disufenton sodium
CAS 168021-79-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H13NNa2O7S2
Kvantitet 50 mg
Synonym NXY-059
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (327.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (131.12 mM)
LEDER O=S(C1=C(C=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C1)/C=[N+]([O-])/C(C)(C)C)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 381.33
Formel vikt 381.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.