Läs mer
Disulfiram, MedChemExpress
Beskrivning
Disulfiram inhibits gasdermin D (GSDMD) pore formation in liposomes and inflammasome-mediated pyroptosis and IL-1β secretion in human and mouse cells. Disulfiram + Cu2+ increases intracellular ROS levels triggering apoptosis of ovarian cancer stem cells[1-6].
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disulfiram |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 97-77-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H20N2S4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Tetraethylthiuram disulfide TETD |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (252.92 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |