Läs mer
Disulfiram, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disulfiram |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 296.0509 |