Läs mer
Disulfoton, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12919214 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12919214 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12919214 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1755
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Disulfoton298-04-41000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disulfoton
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 298-04-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 622
Molekylformel C8H19O2PS3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel DOFZAZXDOSGAJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCCSCC
IUPAC-namn diethoxy-(2-ethylsulfanylethylsulfanyl)-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 274.392
PubChem CID 3118
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:38661
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only