missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disulfoton-sulfone |
| CAS | 2497-06-5 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Beilstein | 1713538 |
| Färg | Light Yellow |
| Synonym | O,O-Diethyl S-(2-ethsulfonylethyl) phosphorodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.40 g/mol |
| Kvantitet | 50 mg |
| Kvalitet | Acaricides and Insecticides |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?