missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ditazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ditazole |
| CAS | 18471-20-0 |
| Molekylformel | C19H20N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2'-[(4,5-Diphenyl-2-oxazolyl)imino]bisethanol, 2,2'-[(4,5-Diphenyl-2-oxazolyl)imino]diethanol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,5-diphenyloxazole, 4,5-Diphenyl-2-bis(2-hydroxyethyl)aminooxazole, APT 574, Ageroplas, Diethylphenazol, Ditazol, S 222, S 222 (bleach activator) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c22-13-11-21(12-14-23)19-20-17(15-7-3-1-4-8-15)18(24-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,22-23H,11-14H2 |
| LEDER | OCCN(CCO)c1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.38 |
| Formel vikt | 324.1474 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?