missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dithianon D4, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dithianon-d4 |
| Molekylformel | C14 D4 N2 O2 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dithianon D4, 5,10-Dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiin-2,3-dicarbonitrile-6,7,8,9-d4, 1,4-Dithiaanthraquinone-2,3-dicarbonitrile-5,6,7,8-d4, 2,3-Dicyano-1,4-dithiaanthraquinone-5,6,7,8-d4, Dithianon-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H4N2O2S2/c15-5-9-10(6-16)20-14-12(18)8-4-2-1-3-7(8)11(17)13(14)19-9/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C3=C(SC(=C(S3)C#N)C#N)C(=O)c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 6,7,8,9-tetradeuterio-5,10-dioxobenzo[g][1,4]benzodithiine-2,3-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.3484 |
| Formel vikt | 299.9965 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?