Läs mer
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30988296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
250mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30988296 25 g -
30971808 5 g -
30976679 100 mg -
30984019 250 mg 250mg
30982802 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30988296 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12620525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
CAS 3593-75-7
Molekylformel C8H4S3
MDL-nummer MFCD06656577
Kvantitet 25 g
LEDER C1(C=CS2)=C2C3=C(C=CS3)S1
Molekylvikt (g/mol) 196.31
Procent renhet 98%