Läs mer
Ditiobis-propansyra, TRC
Produktkod. 30373854
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30373854 5 g
1 options
Produktkod. 30373854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4942405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithiobis-propanoic Acid
CAS 1119-62-6
Molekylformel C6H10O4S2
Kvantitet 5 g
Synonym 3,3'-Dithiobis-propanoic Acid, beta,beta'-Dithiodipropionic Acid, 2-Carboxyethyl Disulfide, DTDPA, NSC 18841, NSC 677544
InChI formel InChI=1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
LEDER OC(=O)CCSSCCC(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 210.07