Läs mer
Ditiobiuret, 97 %
Produktkod. 11401980
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401980 5 g 5g
11411980 25 g 25g
11421980 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16175.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 541-53-7 | C2H5N3S2 | 135,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-53-7
Molekylformel C2H5N3S2
Molekylvikt (g/mol) 135.20
MDL-nummer MFCD00037832
InChI-nyckel JIRRNZWTWJGJCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiobiuret, 2,4-dithiobiuret, thioimidodicarbonic diamide, biuret, dithio, imidodicarbonodithioic diamide, biuret, 2,4-dithio, imidodicarbonimidothioic diamide, rcra waste number p049, urea, 2-thio-1-thiocarbamoyl, allophanimidic acid, dithio
PubChem CID 2758725
IUPAC-namn karbamotioyltiourea
LEDER NC(=S)NC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithiobiuret
Smältpunkt ∼183°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1756621
Merck Index 14,3371
Formel vikt 135.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.