Läs mer
Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester |
| CAS | 623-80-3 |
| Molekylformel | C5H10OS2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS2/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCSC(=O)SCC |
| IUPAC-namn | bis(ethylsulfanyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.26 |
| Formel vikt | 150.0173 |