Läs mer
DTE, Dithioerythritol, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10204633
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10204633 5 g Poly Bottle 5g
1 options
Produktkod. 10204633 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1735
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Used as reducing agent
  • Reduces disulfide bonds in proteins and peptides
  • Functionally tested for use in electrophoresis
  • Added in low concentrations, DTE used as an enzyme stabilizer during protein purification
  • Hydroxyl (-OH) groups of DTE are in the cisform, as opposed to transfor DTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithioerythritol
CAS 6892-68-8
Abs. 0.13 AU max.
Smältpunkt 82°C
Färg White
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel C4H10O2S2
Linjär formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
MDL-nummer MFCD00063750
Kvantitet 5 g
Synonym dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
LEDER O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
IUPAC-namn (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 154.24
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
Formel vikt 154.19
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Electrophoresis
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dithioerythritol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.