Läs mer
Ditiooxamid, 98 %
Produktkod. 11466666
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466666 5 g 5g
11476666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24866.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120,188 g/mol
Ditiooxamid fungerar som ett kelatbildande medel och används vid bestämning av koppar(II), nickel(II) och kobolt(II). Det används som en byggsten i syntesen av cyklen. Det är involverat i framställningen av tiazolotiazol-kopplade porösa organiska polymerer och N,N'-disubstituerade ditiooxamider. Den används också som en modifierare för att framställa den modifierade glasartade kolelektroden som används för att undersöka de elektrokemiska egenskaperna hos quercetin, ett viktigt flavonoidderivat. Vidare är det involverat i framställningen av kelaterande harts med formaldehyd, som finner tillämpning vid separation och koncentration av silverjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dithiooxamid fungerar som ett kelatbildande medel och används vid bestämning av koppar(II), nickel(II) och kobolt(II). Det används som en byggsten i syntesen av cyklen. Det är involverat i framställningen av tiazolotiazol-kopplade porösa organiska polymerer och N,N′ -disubstituerade ditiooxamider. Den används också som en modifierare för att framställa den modifierade glasartade kolelektroden som används för att undersöka de elektrokemiska egenskaperna hos quercetin, ett viktigt flavonoidderivat. Vidare är det involverat i framställningen av kelaterande harts med formaldehyd, som finner tillämpning vid separation och koncentration av silverjoner.
Löslighet
Löslig i aceton och kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-40-3
Molekylformel C2H4N2S2
Molekylvikt (g/mol) 120.188
MDL-nummer MFCD00004941
InChI-nyckel OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
IUPAC-namn etanditioamid
LEDER C(=S)(C(=S)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithiooxamide
Smältpunkt 245°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formel vikt 120.2
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dithiooxamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedithioamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.