Läs mer
Ditiofen-2-ylmetanon, LoGiCal
Produktkod. 30460385
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460385 10 mg
1 options
Produktkod. 30460385 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1293.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Analyt- eller komponentnamn Dithiophen-2-ylmethanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H6 O S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(c1cccs1)c2cccs2
IUPAC-namn dihilfen-2-ylmetanon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 194.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 193,986 g/mol