Läs mer
Dithiothreitol, Serva Electrophoresis™
Produktkod. 11437713
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437713 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11437713 Leverantör Serva Electrophoresis Leverantörsnummer 3975901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Kvantitet 1 g
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, 1,4-dithiothreithol
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Molekylvikt (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dithiothreitol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.