Läs mer
Dithiothreitol, >97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15855458 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15855458 100 g Plastic bottle 100g
15835458 5 g Plastic bottle 5g
15845458 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15855458 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J15395.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 12-3-3483 | Molecular Formula: C4H10O2S2 | Molecular Weight: 154.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
MDL-nummer MFCD00004877
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-namn (2 S,3 S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
LEDER C(C(C(CS)O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithiothreitol
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 125°C to 130°C/12 mm
Flampunkt >110°C
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 100 g
Beilstein 1719757
Formel vikt 154.25
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Crystalline Powder