Läs mer
Ditiothreitol, >99,5 %, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15895458 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15895458 100 g Plastflaska 100g
15865458 1 g Plastflaska 1g
15875458 5 g Plastflaska 5g
15885458 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15895458 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J15397.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Används som skyddsmedel för SH-grupper | CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Används som skyddsmedel för SH-grupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
MDL-nummer MFCD00004877
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-namn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
LEDER C(C(C(CS)O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithiothreitol
Smältpunkt 40 °C till 43 °C
Kokpunkt 125 °C till 130 °C/12 mm
Flampunkt >110 °C
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 1719757
Formel vikt 154.25
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi, Ultrapure
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dithiothreitol, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithiothreitol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.