Läs mer
Invitrogen™ Ditiotreitol (DTT)
Produktkod. 10789174
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10789174 1 g 1g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10789174 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D1532
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ditiotreitol (DTT)
Disufide crosslinks of cystines in proteins can be reduced to cysteine residues by dithiothreitol (DTT).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Form Solid
Kvantitet 1 g
Produkttyp Ditiotreitol