Läs mer
Cytiva Dithiothreitol (DTT)
Include reducing agents in the sample solution to break any disulfide bonds present and to maintain all proteins in their fully reduced state. Cytiva Life Sciences™ Dithiothreitol (DTT) is one of the most commonly used reductants.
Specifikationer
För användning med (applikation) IEF, SDS-PAGE
pH 0 to 5.1
Se fler specifikationer
Beskrivning
Beskrivning
  • Use for IEF, SDS-PAGE
  • White
  • Solid
  • Easily soluble in cold water and hot water
  • Threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
Specifikationer
Specifikationer
IEF, SDS-PAGE
0 to 5.1
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Dithiotreitol
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer