Läs mer
Ditiotreitol (vita kristaller eller pulver/elektrofores), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10386833
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386833 25 g Glasflaska 25g
10592945 5 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10386833 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP17225
 Begränsad artikel
I lager
Dithiothreitol, >-99%, C4H10O2S2, CAS Number-3483-12-3, 1,4-dithio-dl-threitol, 1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 5g, 0.04 AU max., >-99 %
Ditiotreitol,> -99%, C4H10O2S2, CAS-nummer-3483-12-3, 1,4-ditio-dl-treitol, 1,4-ditiotreitol, 2s,3s-1,4-dimerkaptobutan-2,3-diol, d-1,4-ditiotreitol, ditiotreitol, ditot dl-1,4-ditiotreitol, dl-ditiotreitol, dtt, treo-1,4-dimerkapto-2,3-butandiol, 5 g, max 0,04 AU,> -99 %
  • Används vanligtvis som reduktionsmedel för att bryta disulfidbindningar i proteiner i SDS-PAGE
  • Funktionstestad för användning vid elektrofores
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • DTT används också som en enzymstabilisator under proteinrening och enzymatiska reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12-3-3483
Molekylformel C4H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 154.24
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-namn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
LEDER C(C(C(CS)O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithiothreitol
Abs. 0,04 AU max.
Smältpunkt 38 °C
Färg Vitt
pH 5.1
Kokpunkt 125 °C
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 3419
Formel vikt 154.24
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.