Läs mer
Dithizon, 98 %
Produktkod. 11418970
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418970 25 g 25g
11469076 10 g 10g
11479076 50 g 50g
11489076 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11418970 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17947.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1371.90 SEK
    1108.65 SEK / 25g
    Save 263.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256,33 g/mol
Dithizon fungerar som en indikator för metaller. Det används också som kelatbildare för tungmetaller som kvicksilver och bly. Det används också för att utvärdera reningen av humana pankreasö-preparat, som används för transplantation hos patienter med typ 1-diabetes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dithizon fungerar som en indikator för metaller. Det används också som kelatbildare för tungmetaller som kvicksilver och bly. Det används också för att utvärdera reningen av humana pankreasö-preparat, som används för transplantation hos patienter med typ 1-diabetes.
Löslighet
Löslig i etanol, kloroform, dimetylsulfoxid och pyridin. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-10-6
Molekylformel C13H12N4S
Molekylvikt (g/mol) 256.33
MDL-nummer MFCD00003025
InChI-nyckel UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
LEDER S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithizone
Smältpunkt ∼168 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Löslighetsinformation Löslig i etanol, kloroform, dimetylsulfoxid och pyridin. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 3-(fenylamino)-1-(fenylimino)tiourea
Formel vikt 256.33
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dithizone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.