Läs mer
Dithizon, ACS, 85+%
Produktkod. 11387588
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387588 10 g 10g
11397588 2 g 2g
11307598 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033283.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256,33 g/mol
Dithizon används som en indikator för små mängder bly. Det fungerar som ett kelatbildande medel för tungmetallförgiftning. Som en ligand bildar den komplex med metaller som zink, bly och kvicksilver. Vidare används det för att bedöma renheten hos humana pankreasö-preparat, som används för transplantation hos patienter med typ 1-diabetes. Utöver detta används det som en titrering vid kvantitativ bestämning av tungmetaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-10-6
Molekylformel C13H12N4S
Molekylvikt (g/mol) 256.33
MDL-nummer MFCD00003025
InChI-nyckel UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
IUPAC-namn 1-anilino-3-fenyliminotiourea
LEDER S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithizone
Smältpunkt 168 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Löslighetsinformation Löslig i etanol, kloroform, dimetylsulfoxid och pyridin. Olöslig i vatten.
Formel vikt 256.33
Procent renhet ≥85%
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dithizone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithizone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.