Läs mer
Dithizone, TRC
Produktkod. 30136216
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136216 10 g
30012517 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49429510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-10-6
Molekylformel C13 H12 N4 S
Molekylvikt (g/mol) 256.33
Synonym (Phenylazo)thioformic Acid 2-Phenylhydrazide, DIZO, N,2-Diphenyldiazenecarbohydrazonothioic Acid, Diphenylthiocarbazone, Dithizon, Dithizone, NSC 215189, NSC 4275, NSC 97262, NSC 97264, NSC 97353, NSC 99124;
IUPAC-namn (3E)-1-anilino-3-fenyliminothiourea
LEDER S=C(NNc1ccccc1)N=Nc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithizone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Formel vikt 256.0783