missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dithizone, TRC

Produktkod. 30012517
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012517 1 g
30136216 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012517 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4942951G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 60-10-6
Kemiskt namn eller material Dithizone
Formel vikt 256.0783
InChI formel InChI=1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
IUPAC-namn (3E)-1-anilino-3-phenyliminothiourea
Molekylformel C13 H12 N4 S
Molekylvikt (g/mol) 256.33
LEDER S=C(NNc1ccccc1)N=Nc2ccccc2
Synonym (Phenylazo)thioformic Acid 2-Phenylhydrazide, DIZO, N,2-Diphenyldiazenecarbohydrazonothioic Acid, Diphenylthiocarbazone, Dithizon, Dithizone, NSC 215189, NSC 4275, NSC 97262, NSC 97264, NSC 97353, NSC 99124;

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.