Läs mer
Ditranol, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11414742 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414742 0.25 g 250mg
11424742 1 g 1g
11434742 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414742 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219150283
Ditranol≥ 99%, gult pulver
  • Dithranol, ett potentiellt läkemedel mot psoriasis, kan användas för att studera dess säkerhet, effekt, metabolism och farmakologiska profil.
  • Det kan användas för att studera fysikalisk-kemiska egenskaper, som en referensförening och för att utveckla effektiva läkemedelsleveranser.
  • Den kan användas som en matris för matrisassisterad laserdesorption/joniseringsavbildning på en Fourier-transformjon-cyklotronresonansmasspektrometer.
  • Anthralin är en leukotrienbiosynteshämmare.
  • Hämmar LTB4 ω-oxidation och stör mitokondriernas funktion.
  • Anthralin används vid behandling av psoriasis, som en svampdödande medel, vid behandling av ringormsinfektioner och vid kroniska dermatoser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1143-38-0
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD00053409
InChI-nyckel NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
IUPAC-namn 1,8-dihydroxi-9,10-dihydroantracen-9-on
LEDER OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithranol
Färg Orange-gul eller gul
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 0.25 g
Synonym anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
Formel vikt 226.23
Fysisk form Kristallint pulver