Läs mer
Beschreibung
- Dithranol, ett potentiellt läkemedel mot psoriasis, kan användas för att studera dess säkerhet, effekt, metabolism och farmakologiska profil.
- Det kan användas för att studera fysikalisk-kemiska egenskaper, som en referensförening och för att utveckla effektiva läkemedelsleveranser.
- Den kan användas som en matris för matrisassisterad laserdesorption/joniseringsavbildning på en Fourier-transformjon-cyklotronresonansmasspektrometer.
- Anthralin är en leukotrienbiosynteshämmare.
- Hämmar LTB4 ω-oxidation och stör mitokondriernas funktion.
- Anthralin används vid behandling av psoriasis, som en svampdödande medel, vid behandling av ringormsinfektioner och vid kroniska dermatoser.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Dithranol |
| Färg | Orange-gul eller gul |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy |
| Formel vikt | 226.23 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?