Beskrivning
- Dithranol, ett potentiellt läkemedel mot psoriasis, kan användas för att studera dess säkerhet, effekt, metabolism och farmakologiska profil.
- Det kan användas för att studera fysikalisk-kemiska egenskaper, som en referensförening och för att utveckla effektiva läkemedelsleveranser.
- Den kan användas som en matris för matrisassisterad laserdesorption/joniseringsavbildning på en Fourier-transformjon-cyklotronresonansmasspektrometer.
- Anthralin är en leukotrienbiosynteshämmare.
- Hämmar LTB4 ω-oxidation och stör mitokondriernas funktion.
- Anthralin används vid behandling av psoriasis, som en svampdödande medel, vid behandling av ringormsinfektioner och vid kroniska dermatoser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dithranol |
| Färg | Orange-gul eller gul |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy |
| Formel vikt | 226.23 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |