Läs mer
Dithranol, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15610980 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15610980 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15610980 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 106081G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithranol
CAS 1143-38-0
Molekylformel C14H10O3
MDL-nummer MFCD00053409
Kvantitet 1 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2054360
Synonym anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
InChI-nyckel NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
Molekylvikt (g/mol) 226.23
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
Formel vikt 226.23g/mol
Procent renhet ≥98%