Läs mer
Dithranol, LoGiCal
Produktkod. 30459470
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459470 10 mg
1 options
Produktkod. 30459470 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0137.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithranol
CAS 1143-38-0
Analyt- eller komponentnamn Dithranol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 226,063 g/mol