Läs mer
Dithranol, MedChemExpress
Produktkod. 16468436
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468436 100 mg
1 options
Produktkod. 16468436 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0738
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithranol
CAS 1143-38-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H10O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Anthralin
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (44.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(C=CC=C2O)CC3=CC=CC(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Formel vikt 226.23
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation