Läs mer
Dithranol, Mikromol™
Produktkod. 17911286
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17911286 500 mg
1 options
Produktkod. 17911286 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0137.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dithranol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dithranol
CAS 1143-38-0
Analyt- eller komponentnamn Dithranol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
LEDER Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 226,063 g/mol