missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ditiocarb sodium, MedChemExpress

Produktkod. 16482349
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16482349 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1637

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ditiocarb sodium (Sodium diethyldithiocarbamate) is an accelerator of the rate of copper cementation. Sodium diethyldithiocarbamate reduces the incidence of HIV infection.

Ditiocarb sodium (Sodium diethyldithiocarbamate) is an accelerator of the rate of copper cementation. Sodium diethyldithiocarbamate reduces the incidence of HIV infection.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ditiocarb sodium
Fysisk form Solid
CAS 148-18-5
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H10NNaS2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Sodium diethyldithiocarbamate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (583.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER S=C(S[Na])N(CC)CC
Molekylvikt (g/mol) 171.26
Formel vikt 171.26
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.