Läs mer
Ditolylguanidine, MedChemExpress
Produktkod. 16471399
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471399 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16471399 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14218
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ditolylguanidine (1,3-Di-o-tolylguanidine) is an agonist of sigma receptor (σ1/σ2 receptor).
Ditolylguanidine (1,3-Di-o-tolylguanidine) is an agonist of sigma receptor (σ1/σ2 receptor).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ditolylguanidine
Fysisk form Solid
CAS 97-39-2
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H17N3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 1,3-Di-o-tolylguanidine DTG
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (626.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(NC(NC2=CC=CC=C2C)=N)C=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 239.32
Formel vikt 239.32
Procent renhet 99.03%