missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ditridecyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(tridecyl) phthalate |
| CAS | 119-06-2 |
| Molekylformel | C34 H58 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, ditridecyl ester (9CI), Phthalic acid, ditridecyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Tridecanol, phthalate (2:1) (8CI), Bis(tridecyl) phthalate, Di-n-tridecyl phthalate, Ditridecyl phthalate, Hatcol 2922, Hexaplas DTDP, Jayflex DTDP, Polycizer 962BPA, Staflex DTDP, Truflex DTDP |
| InChI formel | InChI=1S/C34H58O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-29-37-33(35)31-27-23-24-28-32(31)34(36)38-30-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h23-24,27-28H,3-22,25-26,29-30H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | ditridecyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.82 |
| Formel vikt | 530.4335 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?