missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diundecyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis undecyl ester |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-25-33-29(31)27-23-19-20-24-28(27)30(32)34-26-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-20,23-24H,3-18,21-22,25-26H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 474.3709 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?