Läs mer
Diuron-d6 (dimetyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diuron D6 |
| CAS | 1007536-67-5 |
| Molekylformel | C9 2H6 H4 Cl2 N2 O |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron-D6, Diuron-D6 (dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5 H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-bis(trideuteriometyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.13 |
| Formel vikt | 238,0547 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?