Läs mer
Diuron-d6 (dimetyl-d6), CDN
Produktkod. 30322238
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322238 0.05 g
30313850 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322238 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND56440.05G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diuron D6
CAS 1007536-67-5
Molekylformel C9 2H6 H4 Cl2 N2 O
Kvantitet 0.05 g
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron-D6, Diuron-D6 (dimethyl-D6)
InChI formel InChI=1 S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5 H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-bis(trideuteriometyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 239.13
Formel vikt 238,0547 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet