Läs mer
Diuron-d6, TRC
Produktkod. 30372105
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30372105 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30372105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49441750MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diuron D6
CAS 1007536-67-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 2H6 H4 Cl2 N2 O
Kvantitet 50 mg
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron D6, Diuron D6 (dimethyl D6)
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-bis(trideuteriometyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 239.13
Formel vikt 238.0547