Läs mer
Diuron, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317297
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30317297 100 mg
1 options
Produktkod. 30317297 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13020000100MG
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diuron
CAS 330-54-1
Analyt- eller komponentnamn Diuron
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C9 H10 Cl2 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- (8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 101S, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, Biocut DC 100, Cardi, DCMC, DCMU, DCMU 9, DCMU 99, DMU, DP Hardener 95, Dairon, Direx, Dironet, Dironzol, Diurex, Diuron, Diuron Nortox, Duran, Dyhard 200, Dyhard UR 200, HRT Dinron, HW 920, Herbatox, Karmax, Karmex, Karmex D, Karmex DW, Karmex Diuron Herbicide, Lucenit, Marmer, N,N-Dimethyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, NSC 8950, Preventol A 6, SM 400, SM 400 (curing agent), Telvar Diuron Weed Killer, UR 200
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
LEDER CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-dimetylurea
Molekylvikt (g/mol) 233.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 232,017 g/mol