Läs mer
Divarinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Divarinic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-2-3-6-4-7(11)5-8(12)9(6)10(13)14/h4-5,11-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 196.0736 |
| Procent renhet | >95% |