Läs mer
Divicine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Divicine Sulfate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 382.0655 |
| Procent renhet | >95% |