Läs mer
Eppendorf™ Skiljevägg för kartongförvaringslådor, 65 mm höjd
Produktkod. 30533476 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
100 Tuber
49 Tuber
64 Tuber
81 Tubs
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
30533476 49 Tuber
30533475 100 Tuber
30533479 64 Tuber
30533478 81 Tubs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30533476 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001507710
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att tåla ultralåga temperaturer med vattenresistent kartongfrys
  • Vita avdelare av fryskartong är idealiska för provförvaring vid 4 °C, -20 °C eller -86 °C
  • Skiljare finns för frysboxar i storlekarna 53 mm, 76 mm och 102 mm
  • Frysboxavdelare finns i storlekarna 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 och 10 x 10
  • Mått: 133 mm x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Boxavdelare
Håller 49 Tuber
Förpackning 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Tube Array 7 x 7
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 65 mm
Diameter (metrisk) 17.0 mm