Beskrivning
- Vita avdelare av fryskartong är idealiska för provförvaring vid 4 °C, -20 °C eller -86 °C
- Skiljare finns för frysboxar i storlekarna 53 mm, 76 mm och 102 mm
- Frysboxavdelare finns i storlekarna 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 och 10 x 10
- Mått: 133 mm x 133 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Boxavdelare |
| Håller | 64 Tuber |
| Förpackning | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tube Array | 8 x 8 |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Visa mer |