Läs mer
Tenak™ Grid Divider för kartong Cryoboxes 133 x 133mm
Produktkod. 15200454 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
49 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. 15200454
Brand: Tenak™ TE22140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och säker förvaring i laboratoriet. Tenak™ Kartong Cryoboxes 133 x 133mm är gjorda av fiberboard/kartong.
  • Vit till färgen
  • Vattenavvisande för längre hållbarhet
  • Avdelare finns också
Specifikationer
Beskrivning Rutnätsavdelare
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Grid Divider
Håller 49 flaskor
Tube Array 7 x 7
Höjd (metrisk) 65 mm