Läs mer
Divinylsulfon, 97 %, stick. med 0,05 % hydrokinon
Produktkod. 11383386
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383386 10 g 10g
11393386 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12827.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.23 SEK
    666.65 SEK / 10g
    Save 75.58 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-77-0 | C4H6O2S | 118,15 g/mol
Divinylsulfon fungerar som ett tvärbindningsreagens för agarosgeler. Det är en monomer, som används vid framställning av polymerer med dioler, urea och malonsyraestrar. Vidare fungerar det som ett krympningskontrollmedel i textilier. Utöver detta används det vid framställning av stora klasser av fiberreaktiva färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Divinylsulfon fungerar som ett tvärbindningsreagens för agarosgeler. Det är en monomer, som används vid framställning av polymerer med dioler, urea och malonsyraestrar. Vidare fungerar det som ett krympningskontrollmedel i textilier. Utöver detta används det vid framställning av stora klasser av fiberreaktiva färgämnen.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, reduktionsmedel, alkalimetaller och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-77-0
Molekylformel C4H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 118.15
MDL-nummer MFCD00008623
InChI-nyckel AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinyl sulfone, vinyl sulfone, divinyl sulphone, bis ethenyl sulfone, vinyl sulphone, sulfone, divinyl, ethenesulfonyl-ethene, ethene, 1,1'-sulfonylbis, 1,1'-sulphonylbisethene, ethenesulfonyl ethene
PubChem CID 6496
ChEBI CHEBI:53729
IUPAC-namn 1-etenylsulfonyleten
LEDER C=CS(=O)(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Divinyl sulfone
Namnnotering stabilized with 0.05% hydroquinone
Smältpunkt ∼-26°C
Densitet 1.177
Kokpunkt 233°C to 234°C
Flampunkt 102°C (215°F)
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 1071329
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 118.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Divinyl sulfone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinyl sulphone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.