Läs mer
Divinylsulfon (stabiliserat med hydrokinon), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Divinyl Sulfone |
| CAS | 77-77-0 |
| Molekylformel | C4H6O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | DivinylSulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2 |
| LEDER | C=CS(=O)(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 1-ethenylsulfonyleten |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.16 |
| Formel vikt | 118.0089 |