Läs mer
Divinylbensen, 55 %, blandning av isomerer, stick. med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11399977
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399977 1 kg 1kg
11389977 50 g 50g
11309987 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042805.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Korslänkande monomer | CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130,19 g/mol
Används som sammonomer vid framställning av jonbytarpärlor och gelkromatografi. Som monomer vid tillverkning av syntetiskt gummi och gjuthartser. Används även i nanopartiklar av polymera kärnskal och som tvärbindningsmedel. Den kan användas som en monomer för syntes av starkt tvärbundna makroporösa styren/DVB-polymerer. Den kan också användas för att syntetisera monodispergerade poly-DVB-mikrosfärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1321-74-0
Molekylformel C10H10
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD01778656,MFCD00010654
InChI-nyckel MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC-namn 1,2-bis(etenyl)bensen
LEDER C=CC1=CC=CC=C1C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Divinylbenzene
Namnnotering Blandning av isomerer, stabiliserad med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol
Densitet 0.912 g/mL
Flampunkt 62 °C (143 °F)
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 130.19
Procent renhet 55%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.